Anti-Nuclear Receptor ROR-gamma Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 11E332]
Fournisseur: United States Biological
USBIR1183-30H2EA 687 EUR InStock
USBIR1183-30H2
Anti-Nuclear Receptor ROR-gamma Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 11E332]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 10?l/Test
Type: Primary
Antigen: Nuclear Receptor ROR-gamma
Clonality: monoclonal
Clone: 11E332
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité