Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Renal Cell Carcinoma, gp200-MR6 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 9A161]

Fournisseur: United States Biological
USBIR1450-03F3EA 577 EUR InStock
USBIR1450-03F3
Anti-Renal Cell Carcinoma, gp200-MR6 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 9A161]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry:1:5;

Type: Primary
Antigen: Renal Cell Carcinoma, gp200-MR6
Clonality: monoclonal
Clone: 9A161
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité