Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-S6 Ribosomal Protein Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 5i128]

Fournisseur: United States Biological
USBIR2031-29EA 627 EUR InStock
USBIR2031-29
Anti-S6 Ribosomal Protein Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 5i128]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:25; Western Blot: 1:1000; Immunofluorescence: 1:25

Type: Primary
Antigen: S6 Ribosomal Protein
Clonality: monoclonal
Clone: 5i128
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité