Anti-RNA 5.8s, Ribosomal Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9C93]
Fournisseur: United States Biological
USBIR2079EA 590 EUR InStock
USBIR2079
Anti-RNA 5.8s, Ribosomal Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9C93]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RNA 5.8s, Ribosomal
Clonality: monoclonal
Clone: 9C93
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3 Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité