Anti-Rubella, E1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10J78]
Fournisseur: United States Biological
USBIR9700-05TEA 574 EUR InStock
USBIR9700-05T
Anti-Rubella, E1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10J78]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Rubella, E1
Clonality: monoclonal
Clone: 10J78
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité