Anti-S100 Protein, beta Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10K341]
Fournisseur: United States Biological
USBIS0052-11QEA 481 EUR InStock
USBIS0052-11Q
Anti-S100 Protein, beta Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10K341]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 2?g/ml; Immunochemistry: 1-2?g/ml
Type: Primary
Antigen: S100 Protein, beta
Clonality: Monoclonal
Clone: 10K341
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité