Anti-Succinate Dehydrogenase Complex Assembly Factor 1, SDHAF1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIS0553-27EA 551 EUR InStock
USBIS0553-27
Anti-Succinate Dehydrogenase Complex Assembly Factor 1, SDHAF1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:16000; Western Blot: 0. 3-1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Succinate Dehydrogenase Complex Assembly Factor 1, SDHAF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité