Anti-Semaphorin 5A Mouse Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIS0668-57CEA 555 EUR InStock
USBIS0668-57C
Anti-Semaphorin 5A Mouse Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Semaphorin 5A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité