Anti-PTPN11 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SIT-01]
Fournisseur: United States Biological
USBIS1013-30DEA 709 EUR InStock
USBIS1013-30D
Anti-PTPN11 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SIT-01]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PTPN11 (protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 11)
Clonality: Monoclonal
Clone: SIT-01
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité