Anti-SIRP alpha Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 9A204]
Fournisseur: United States Biological
USBIS1013-86ZB3EA 599 EUR InStock
USBIS1013-86ZB3
Anti-SIRP alpha Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 9A204]
Anticorps
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: SIRP alpha
Clonality: Monoclonal
Clone: 9A204
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité