Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SIRT 3 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 8A37]

Fournisseur: United States Biological
USBIS1013-88BEA 554 EUR InStock
USBIS1013-88B
Anti-SIRT 3 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 8A37]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000; Immunochemistry: 1:100; Immunoprecipitation: 1:50

Type: Primary
Antigen: SIRT 3
Clonality: Monoclonal
Clone: 8A37
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Monkey, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité