Anti-SIRT 5 Sheep Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: United States Biological
USBIS1013-88J6EA 871 EUR InStock
USBIS1013-88J6
Anti-SIRT 5 Sheep Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 0.1-0.2?g/ml
Type: Primary
Antigen: SIRT 5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité