Anti-SMAD7 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIS1014-55L3EA 633 EUR InStock
USBIS1014-55L3
Anti-SMAD7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:500-1:1000; Immunochemistry: 10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: SMAD7 (SMAD family member 7)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité