Anti-Smallpox B5R Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIS1014-58V2EA 507 EUR InStock
USBIS1014-58V2
Anti-Smallpox B5R Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 0.1-1.0 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Smallpox B5R
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine, Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité