Anti-SNX16 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIS1014-97M3EA 633 EUR InStock
USBIS1014-97M3
Anti-SNX16 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:64000; Western Blot: 1:64000
Type: Primary
Antigen: SNX16 (sorting nexin 16)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité