Anti-SLC1A4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIS5329-19AEA 633 EUR InStock
USBIS5329-19A
Anti-SLC1A4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 10-12.5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: SLC1A4 (solute carrier family 1 (glutamate/neutral amino acid transporter), member 4)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité