Anti-SORCS3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9G445]
Fournisseur: United States Biological
USBIS5354EA 601 EUR InStock
USBIS5354
Anti-SORCS3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9G445]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SORCS3 (sortilin-related VPS10 domain containing receptor 3)
Clonality: Monoclonal
Clone: 9G445
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité