Anti-SKA3, Spindle and Kinetochore Associated Complex Subunit 3 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIS5508-76EA 551 EUR InStock
USBIS5508-76
Anti-SKA3, Spindle and Kinetochore Associated Complex Subunit 3 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1: 64000
Type: Primary
Antigen: SKA3, Spindle and Kinetochore Associated Complex Subunit 3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité