Anti-NCOA3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8C309]
Fournisseur: United States Biological
USBIS6505-08CEA 405 EUR InStock
USBIS6505-08C
Anti-NCOA3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8C309]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000-1:2000
Type: Primary
Antigen: NCOA3 (nuclear receptor coactivator 3)
Clonality: Monoclonal
Clone: 8C309
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité