Anti-SRC Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5A18]
Fournisseur: United States Biological
USBIS6505-0PEA 633 EUR InStock
USBIS6505-0P
Anti-SRC Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5A18]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 20 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: SRC (v-src avian sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene homolog)
Clonality: Monoclonal
Clone: 5A18
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité