Anti-SRF Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIS6560-02BEA 551 EUR InStock
USBIS6560-02B
Anti-SRF Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:32000
Type: Primary
Antigen: SRF (serum response factor (c-fos serum response element-binding transcription factor))
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité