Anti-TRIM21 Human Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIS6600-65BEA 427 EUR InStock
USBIS6600-65B
Anti-TRIM21 Human Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TRIM21 (tripartite motif containing 21)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Human
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité