Anti-SSA1/Ro-52 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 11n177]
Fournisseur: United States Biological
USBIS6600-65C1EA 761 EUR InStock
USBIS6600-65C1
Anti-SSA1/Ro-52 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 11n177]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 8-25 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: SSA1/Ro-52
Clonality: Monoclonal
Clone: 11n177
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité