Anti-S Tag Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 5K160]
Fournisseur: United States Biological
USBIS6609-95NEA 481 EUR InStock
USBIS6609-95N
Anti-S Tag Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 5K160]
Anticorps
Type: Tag
Antigen: S Tag (S tag)
Clonality: Monoclonal
Clone: 5K160
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité