Anti-S Tag Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 10F401]
Fournisseur: United States Biological
USBIS6609-95V1EA 506 EUR InStock
USBIS6609-95V1
Anti-S Tag Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 10F401]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:5-1:10;
Do not freeze!
Type: Tag
Antigen: S Tag (S tag)
Clonality: Monoclonal
Clone: 10F401
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité