Anti-FUT4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13A269]
Fournisseur: United States Biological
USBIS6609-99EA 410 EUR InStock
USBIS6609-99
Anti-FUT4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13A269]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FUT4 (fucosyltransferase 4 (alpha (1,3) fucosyltransferase, myeloid-specific))
Clonality: Monoclonal
Clone: 13A269
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité