Anti-Stage Specific Embryonic Antigen 4 Mouse Monoclonal Antibody NL®557 [clone: 9L854]
Fournisseur: United States Biological
USBIS6610-10AEA 681 EUR InStock
USBIS6610-10A
Anti-Stage Specific Embryonic Antigen 4 Mouse Monoclonal Antibody NL®557 [clone: 9L854]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Stage Specific Embryonic Antigen 4
Clonality: Monoclonal
Clone: 9L854
Conjugation: NL®557
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité