Anti-Stage Specific Embryonic Antigen 4 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 11E346]
Fournisseur: United States Biological
USBIS6610-10HEA 439 EUR InStock
USBIS6610-10H
Anti-Stage Specific Embryonic Antigen 4 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 11E346]
Anticorps
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: Stage Specific Embryonic Antigen 4
Clonality: Monoclonal
Clone: 11E346
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3 Kappa
Reactivity: Chicken, Dog, Human, Monkey, Mouse, Rabbit
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité