Anti-SRY Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9F639]
Fournisseur: United States Biological
USBIS7049-88EA 719 EUR InStock
USBIS7049-88
Anti-SRY Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9F639]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SRY (sex determining region Y)
Clonality: Monoclonal
Clone: 9F639
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité