Anti-STEAP4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIS7500-21DEA 633 EUR InStock
USBIS7500-21D
Anti-STEAP4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:20000; Immunofluorescence: 1:100-1:500; Immunochemistry: 10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: STEAP4 (STEAP family member 4)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité