Anti-SC5b-9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10F425]
Fournisseur: United States Biological
USBIS7850-26EA 1040 EUR InStock
USBIS7850-26
Anti-SC5b-9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10F425]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SC5b-9
Clonality: Monoclonal
Clone: 10F425
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité