Anti-STAT 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5J111]
Fournisseur: United States Biological
USBIS7969-05GEA 755 EUR InStock
USBIS7969-05G
Anti-STAT 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5J111]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: STAT 1
Clonality: Monoclonal
Clone: 5J111
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité