Anti-Streptavidin Mouse Monoclonal Antibody [clone: Strep-10]
Fournisseur: United States Biological
USBIS7973-71CEA 659 EUR InStock
USBIS7973-71C
Anti-Streptavidin Mouse Monoclonal Antibody [clone: Strep-10]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:20
Type: Tag
Antigen: Streptavidin
Clonality: Monoclonal
Clone: Strep-10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité