Anti-Sulfapyridine Sheep Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIS8016-01EA 763 EUR InStock
USBIS8016-01
Anti-Sulfapyridine Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Sulfapyridine
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité