Anti-Synaptic adhesion-like molecule 2 Sheep Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIS9111-04EA 793 EUR InStock
USBIS9111-04
Anti-Synaptic adhesion-like molecule 2 Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 0.5-1 ?g/ml; Western Blot: 1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Synaptic adhesion-like molecule 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité