Anti-Synuclein, alpha Sheep Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIS9500-03LEA 574 EUR InStock
USBIS9500-03L
Anti-Synuclein, alpha Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Synuclein, alpha
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Rodent
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité