Anti-Synuclein, alpha Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 10E50]
Fournisseur: United States Biological
USBIS9500-21CEA 574 EUR InStock
USBIS9500-21C
Anti-Synuclein, alpha Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 10E50]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000; Immunoprecipitation: 1:50; Immunochemistry: 1:200
Type: Primary
Antigen: Synuclein, alpha
Clonality: Monoclonal
Clone: 1E+51
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité