Anti-Tankyrase Mouse Monoclonal Antibody [clone: 11C843]
Fournisseur: United States Biological
USBIT0900-20BEA 661 EUR InStock
USBIT0900-20B
Anti-Tankyrase Mouse Monoclonal Antibody [clone: 11C843]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1 ?g/ml-3ng/ml; Western Blot: 1:500-1:1000; Immunochemistry: 1. 5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Tankyrase
Clonality: monoclonal
Clone: 11C843
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité