Anti-TAR DNA Binding Protein 43 Rat Monoclonal Antibody [clone: 10H31]
Fournisseur: United States Biological
USBIT1019-47CEA 649 EUR InStock
USBIT1019-47C
Anti-TAR DNA Binding Protein 43 Rat Monoclonal Antibody [clone: 10H31]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: TAR DNA Binding Protein 43
Clonality: monoclonal
Clone: 10H31
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité