Anti-T Cell Adaptor Protein Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIT2015EA 480 EUR InStock
USBIT2015
Anti-T Cell Adaptor Protein Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: T Cell Adaptor Protein
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité