Anti-TCR, alpha, beta, V beta 1 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 5K82]
Fournisseur: United States Biological
USBIT2040-02V2EA 546 EUR InStock
USBIT2040-02V2
Anti-TCR, alpha, beta, V beta 1 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 5K82]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TCR, alpha, beta, V beta 1
Clonality: monoclonal
Clone: 5K82
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Chicken
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité