Anti-CD3D Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 10K51]
Fournisseur: United States Biological
USBIT2040-05MEA 728 EUR InStock
USBIT2040-05M
Anti-CD3D Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 10K51]
Anticorps
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: CD3D (CD3d molecule, delta (CD3-TCR complex))
Clonality: monoclonal
Clone: 10K51
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité