Anti-TCR, V beta 8.1, 8.2 Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 10F510]
Fournisseur: United States Biological
USBIT2040-25CEA 400 EUR InStock
USBIT2040-25C
Anti-TCR, V beta 8.1, 8.2 Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 10F510]
Anticorps
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: TCR, V beta 8.1, 8.2
Clonality: monoclonal
Clone: 10F510
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité