Anti-TTC1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4E3]
Fournisseur: United States Biological
USBIT3502-90EA 703 EUR InStock
USBIT3502-90
Anti-TTC1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4E3]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: TTC1 (tetratricopeptide repeat domain 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 4000
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité