Anti-TPO Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1.B.10]
Fournisseur: United States Biological
USBIT5399-01-250EA 324 EUR InStock
USBIT5399-01-250 USBIT5399-01-1
Anti-TPO Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1.B.10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TPO (thyroid peroxidase)
Clonality: monoclonal
Clone: 1.B.10
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité