Anti-Thyroid Stimulating Hormone, intact Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIT5400-02DEA 349 EUR InStock
USBIT5400-02D
Anti-Thyroid Stimulating Hormone, intact Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Thyroid Stimulating Hormone, intact
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité