Anti-Thyroid Stimulating Hormone Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9L711]
Fournisseur: United States Biological
USBIT5400-13FEA 641 EUR InStock
USBIT5400-13F
Anti-Thyroid Stimulating Hormone Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9L711]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Thyroid Stimulating Hormone
Clonality: monoclonal
Clone: 9L711
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité