Anti-TIP 39 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIT5499-87B-100EA 710 EUR InStock
USBIT5499-87B-100
Anti-TIP 39 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:4000; Radio Immunoassay: 1:2000
Type: Primary
Antigen: TIP 39
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bovine, Dog, Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité