Anti-Tissue Plasminogen Activator Sheep Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIT5600-05MEA 761 EUR InStock
USBIT5600-05M
Anti-Tissue Plasminogen Activator Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Tissue Plasminogen Activator
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité