Anti-Tissue Plasminogen Activator Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIT5600-11BEA 1220 EUR InStock
USBIT5600-11B
Anti-Tissue Plasminogen Activator Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Tissue Plasminogen Activator
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité